Läs mer
Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min
Produktkod. 11399387
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399387 250 g -
11309397 1 kg 1kg
11389387 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040232.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Det används som fodertillsats för boskap och fjäderfä. Det kan främja matsmältningen, öka djurens vikt, öka äggläggningshastigheten eller producera mjölk, bota sjukdomar som rakitis, osteomalaci och anemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-93-9
Molekylformel CaHO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.06
MDL-nummer MFCD00010909
InChI-nyckel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-namn kalcium;vätefosfat
LEDER [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydrogen phosphate
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Linjär formel CaHPO4
Merck Index 14,1692
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 136.06
Procent renhet ≤98%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.