Learn More
Calcium hydrogen phosphate, anhydrous, 98% min
Description
Det används som fodertillsats för boskap och fjäderfä. Det kan främja matsmältningen, öka djurens vikt, öka äggläggningshastigheten eller producera mjölk, bota sjukdomar som rakitis, osteomalaci och anemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Calcium hydrogen phosphate |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | CaHPO4 |
| Merck Index | 14,1692 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formel vikt | 136.06 |
| Procent renhet | ≤98% |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.