Läs mer
Kalciumvätefosfatdihydrat, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329397
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11329397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040233.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-77-7 | CaH5O6P | 172.086 g/mol
Kalciumvätefosfatdihydrat används vid tillverkning av farmaceutiska tabletter och som en källa till kalcium och fosfor i näringstillskott.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-77-7
Molekylformel CaH5O6P
Molekylvikt (g/mol) 172.086
MDL-nummer MFCD00149621
InChI-nyckel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC-namn kalcium;vätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydrogen phosphate dihydrate
Smältpunkt 109°C (in -H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Linjär formel CaHPO4·2H2O
Merck Index 14,1692
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric, nitric, and acetic acid; Insoluble in alcohol
Formel vikt 172.09 (136.06 Anhydrous)
Procent renhet ≤98%
Odör Odorless
Densitet 2.306 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.