Läs mer
Kalciumhydroxid, 90 %, syntesgrad, Scharlab
Produktkod. 11354204
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354204 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11354204 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer CA02151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    379.27 SEK / 1kg
    Save 685.73 SEK
    64% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Används i byggmaterial, i smörjmedelskompositioner, i målning och som laboratoriereagens.
  • Molekylformel: Ca(OH) 2
  • Molmassa: 74,09 g/mol
  • CAS: 1305-62-0
  • EIN ECS nr: 215-137-3
Specifikationer
CAS 1305-62-0
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CaH2O2
MDL-nummer MFCD00010901
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-namn kalciumdihydroxid
Molekylvikt (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formel vikt 74,09 g/mol
Procent renhet ∼90 % (acidimetriskt)
Kvalitet Syntes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kalciumhydroxid 90%, för syntes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.