Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Hydroxide |
| Smältpunkt | 450°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ca(OH)2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 74.09g/mol |
| Procent renhet | ≥95.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |