Läs mer
Kalciumhydroxid, 95+%, ACS-reagens
Produktkod. p-3776874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10721632 1 kg Plastflaska 1kg
10249243 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403850010
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylformel CaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 74.09
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-namn kalciumdihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850.0°C
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Smältpunkt 580.0°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 95+%
Linjär formel Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
Formel vikt 74.09
Procent renhet ≥95%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.24g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.