Läs mer
Kalciumhydroxid, 95 %
Produktkod. 11460503
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460503 250 g 250g
11450503 1000 g 1000g
11470503 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12650.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Kalciumhydroxid används som flockningsmedel i vatten- och avloppsrening. Det används också vid behandling av sötvatten för att höja vattnets pH-värde och därigenom kontrollera korrosion av rör. Det används i stor utsträckning vid produktion av kalciumstearat. Det är en aktiv ingrediens i kalk, murbruk och gips. Denna förening används också inom petroleumraffineringsindustrin för framställning av tillsatser till oljor och för framställning av torra blandningar för målning och dekoration. Den finner användning som ett svampdödande och antimikrobiellt konserveringsmedel för grönsaker i förvaring.
Löslighet
Löslig i glycerol och syror. Något lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Oförenlig med starka syror. Oförenlig med maleinsyraanhydrid, fosfor, nitroetan, nitrometan, nitorparaffiner, nitropropan och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylformel CaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 74.09
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-namn kalcium;dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Kvantitet 250 g
Linjär formel Ca(OH)2
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Löslighetsinformation Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Formel vikt 74.09
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 2.24
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.