Läs mer
Kalciumhydroxid, 99,995 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11914161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914161 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11914161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385610050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 2850,0 °C
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Smältpunkt 580,0 °C
CAS 1305-62-0
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 54% min. (Ca) (Komplexometri)
Molekylformel CaH2O2
Linjär formel Ca(OH)2
MDL-nummer MFCD00010901
Merck Index 15,1675
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,65 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i syror (värmeutveckling) och nh4cl sol, löslig i glycerol och socker, olöslig i alkohol
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-namn kalcium;dihydroxid
Molekylvikt (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formel vikt 74.09
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.24g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.