Läs mer
Kalciumhydroxid, ACS, 95,0 % min
Beskrivning
Murbruk, plåster, cement, gastillverkning för att avlägsna ammoniak, i smörjmedel, vattenavhärdning, petrokemikalier, jordbehandlingsmedel, beläggningsmaterial Kalciumhydroxid används som flockningsmedel i vatten- och avloppsrening. Det används också vid behandling av sötvatten för att höja vattnets pH-värde och därigenom kontrollera korrosion av rör. Det används i stor utsträckning vid produktion av kalciumstearat. Det är en aktiv ingrediens i kalk, murbruk och gips. Denna förening används också inom petroleumraffineringsindustrin för framställning av tillsatser till oljor och för framställning av torra blandningar för målning och dekoration. Den finner användning som ett svampdödande och antimikrobiellt konserveringsmedel för grönsaker i förvaring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Murbruk, plåster, cement, gastillverkning för att avlägsna ammoniak, i smörjmedel, vattenavhärdning, petrokemikalier, jordbehandlingsmedel, beläggningsmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium hydroxide |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Utseende | Vitt pulver |
| Analysprocentintervall | 95,0 % min. |
| Densitet | 2,24 g/cm3 |
| Linjär formel | Ca(OH)2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Calcium hydroxide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.