Läs mer
Calcium hydroxide, ACS, 95.0% min
Produktkod. p-7049550
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11316978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014662.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Luftkänslig
Murbruk, plåster, cement, gastillverkning för att avlägsna ammoniak, i smörjmedel, vattenavhärdning, petrokemikalier, jordbehandlingsmedel, beläggningsmaterial Kalciumhydroxid används som flockningsmedel i vatten- och avloppsrening. Det används också vid behandling av sötvatten för att höja vattnets pH-värde och därigenom kontrollera korrosion av rör. Det används i stor utsträckning vid produktion av kalciumstearat. Det är en aktiv ingrediens i kalk, murbruk och gips. Denna förening används också inom petroleumraffineringsindustrin för framställning av tillsatser till oljor och för framställning av torra blandningar för målning och dekoration. Den finner användning som ett svampdödande och antimikrobiellt konserveringsmedel för grönsaker i förvaring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Murbruk, plåster, cement, gastillverkning för att avlägsna ammoniak, i smörjmedel, vattenavhärdning, petrokemikalier, jordbehandlingsmedel, beläggningsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylformel CaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 74.09
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Namnnotering For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 95.0% min.
Linjär formel Ca(OH)2
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in glycerol,acids; Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn kalcium;dihydroxid
Formel vikt 74.09
Procent renhet ≥95.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Utseende White powder
Densitet 2.24 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.