Beskrivning
Kalciumhydroxid, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 2850 °C |
| Smältpunkt | 580 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 12.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 74,09 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium hydroxide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.