Läs mer
Calcium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10293320 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10293320 1 kg Plastic powder jar 1kg
10735901 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10293320 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1640/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylformel CaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 74.09
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium dihydroxide
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Smältpunkt 580°C
Färg White
pH 12.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 74.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.