Läs mer
Calcium hydroxide, Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric), Solstice
Produktkod. 15661090 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackning:
Paper / Poly Bag
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15661090 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
1 options
Produktkod. 15661090 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 1203825KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric)
CAS 1305-62-0
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 95 to 100.5%
Molekylformel CaH2O2
Linjär formel Ca(OH)2
MDL-nummer MFCD00010901
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-namn calcium;dihydroxide
Molekylvikt (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formel vikt 74.09g/mol
Procent renhet 95 to 100.5% (complexometric)
Kvalitet puriss.
Förpackning Paper / Poly Bag
Densitet 2.24g/mL at 25°C