Läs mer
Kalciumhydroxid, Purum pa,≥ 96,0 % (T), Honeywell™
Produktkod. 16625763
Change view
25 kg
Produktkod.
16625763 25 kg
1 options
Produktkod. 16625763 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2118125KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
Smältpunkt 580°C
CAS 1305-62-0
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
pH 12 to 13
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CaH2O2
Linjär formel Ca(OH)2
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-namn kalciumdihydroxid
Molekylvikt (g/mol) 74.09
Kvalitet Reagens
Densitet 2.24 g/cm3 (20°C)