Läs mer
Kalciumhydroxid, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Solstice
Produktkod. 15613300
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15613300 100 g 100g
15643300 500 g 500g
15623300 1 kg 1kg
15653300 6 x 1 kg Paket med 6
15633300 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15613300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31219100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 SEK
    430.23 SEK / 100g
    Save 39.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 96 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Molekylformel CaH2O2
Molekylvikt (g/mol) 74.09
MDL-nummer MFCD00010901
InChI-nyckel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-namn kalcium;dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Hydroxide
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 100 g
Linjär formel Ca(OH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 74,09 g/mol
Procent renhet ≥96%
Kvalitet puriss. pa
Densitet 2,24 g/ml vid 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium dihydroxide