Läs mer
Calcium Hydroxide, Supelco™
Produktkod. 15894180
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894180 500 g 500g
15804190 1 kg 1kg
15847070 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894180 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1020470500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-62-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Hydroxide
Smältpunkt 550°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
Molekylformel Ca(OH)2
MDL-nummer MFCD00010901
Synonym Calcium hydroxide, Calcium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 74.09
Kvalitet Research
Densitet 2.24 g/cm3 at 20°C