Läs mer
Kalciumhydroxid, TRC
Produktkod. 30347844
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30347844 25 g
1 options
Produktkod. 30347844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC14558025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hydroxide
CAS 1305-62-0
Molekylformel Ca H2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Calcium hydroxide, Calcium hydroxide (8CI), A-Rock, BTTE, Biocalc, CH 2N, CLS-B, Cal-Z, Calbit, Calbreed, Calcicure, Calcium Hydroxide Plus Points, Calcium dihydroxide, Caldic 1000, Caldic 2000, Calen, Calvit, Carboxide, Ecolomaster, HA 20, HA 20 (hydroxide), HP-XL, High Purity Calcium Hydroxide CH, Hydralime, Hydrated Lime, JIS-R 9001, Kalic, Kalkhydrate, Karutekku LT, Kentoku K 100, Limbux, Lime S, Lime Type S, Lime Hydrate, Lime Milk, Lime water, LoFloSorb, Microstar T, Milk of Lime, NICC 3000, NICC 5000, Nekablanc 0, Nekapur 2, Omix C, Precal 54, Rhein CF 1, Rhenofit CF, SA 074, SA 149, Slaked Lime, Soprocal, Sorbacal SP, Sorbacal SPS, Super Microstar, Superia, TP 2B, Tamakalk-Spongiacal, TempCanal, Ultradent-UltraCal XS, Vitacal H, Yukijirushi Shosekkai, Yukijirushisakanyo
InChI formel InChI=1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
LEDER O[Ca]O
IUPAC-namn dihydroxykalcium
Molekylvikt (g/mol) 74.09
Formel vikt 73.9681