missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calcium Hypochlorite, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
Calcium hypochlorite [Ca(OCl)2] is a stable oxidizing agent used for the conversion of ethers to esters; thioethers to sulfoxides; aldehydes to acids and alkenes to chlorohydrins. It is also used in the C-C bond cleavage and chlorination reactions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Hypochlorite |
| Smältpunkt | 100°C |
| CAS | 7778-54-3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 2.35 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | Ca(OCl)2 |
| MDL-nummer | MFCD00010900 |
| Synonym | Calcium hypochlorite, Calcium hypochlorite |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.98 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?