Läs mer
Calcium hypochlorite, tech., granular, 65% available chlorine
Produktkod. 10195310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10195310 100 g Plastflaska 100g
10626291 1 kg Plastflaska 1kg
10417772 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10195310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300341000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-54-3
Molekylformel CaCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.98
MDL-nummer MFCD00010900
InChI-nyckel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
IUPAC-namn kalcium;dihypoklorit
LEDER [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hypochlorite
Smältpunkt 100°C
Namnnotering tech.
Färg Grön eller vit
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Fysisk form Granular Solid or Granules
Kvantitet 100 g
Linjär formel Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Merck Index 15,1676
Löslighetsinformation Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formel vikt 142.98
Procent renhet ≥65% (available Cl)
Kvalitet Teknisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hypochlorite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.