Läs mer
Kalciumhypoklorit, tekniker.
Beskrivning
Deodorant, oxidationsmedel, blekmedel Kalciumhypoklorit används för sanering av pooler och andra vattenreningsverk. Det används också för att desinficera dricksvatten, utrustning inom industrin och ytor och utrustning i kök. Vidare används det för att bleka textilier och papper. Det används också i badrumsrengöringsmedel och tvättmedel. Det används som ett oxidationsmedel i organisk kemi. Det är involverat i klyvningen av glykoler, alfa-hydroxikarboxylsyror och ketosyror för att ge fragmenterade aldehyder respektive karboxylsyror. Det spelar en viktig roll i haloformreaktionen för att framställa kloroform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium hypochlorite |
| Smältpunkt | 100 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 250 g |
| Utseende | Vitt granulärt pulver |
| Densitet | 2.35 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| LEDER | [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
| IUPAC-namn | kalcium;dihypoklorit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Calcium hypochlorite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.