Läs mer
Kalciumhypoklorit, tekniker.
Produktkod. 15431817
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431817 1 kg 1000g
11319148 10 g 10g
11339148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042548.0B
 Begränsad artikel
I lager
För användning i deodorant, oxidationsmedel, blekmedel | CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142,976 g/mol
Deodorant, oxidationsmedel, blekmedel Kalciumhypoklorit används för sanering av pooler och andra vattenreningsverk. Det används också för att desinficera dricksvatten, utrustning inom industrin och ytor och utrustning i kök. Vidare används det för att bleka textilier och papper. Det används också i badrumsrengöringsmedel och tvättmedel. Det används som ett oxidationsmedel i organisk kemi. Det är involverat i klyvningen av glykoler, alfa-hydroxikarboxylsyror och ketosyror för att ge fragmenterade aldehyder respektive karboxylsyror. Det spelar en viktig roll i haloformreaktionen för att framställa kloroform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-54-3
Molekylformel CaCl2O2
MDL-nummer MFCD00010900
InChI-nyckel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hypochlorite
Smältpunkt 100 °C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Utseende Vitt granulärt pulver
Densitet 2,35 g/cm3 (vid 20 °C)
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning.
LEDER [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC-namn kalciumdihypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 142.98
Formel vikt 142.98
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium hypochlorite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.