Läs mer
Kalciumhypoklorit, tek., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407331
Kvantitet:
10 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
Produktkod. 11319148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042548.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning i deodorant, oxidationsmedel, blekmedel
Deodorant, oxidationsmedel, blekmedel Kalciumhypoklorit används för sanering av pooler och andra vattenreningsverk. Det används också för att desinficera dricksvatten, utrustning inom industrin och ytor och utrustning i kök. Vidare används det för att bleka textilier och papper. Det används också i badrumsrengöringsmedel och tvättmedel. Det används som ett oxidationsmedel i organisk kemi. Det är involverat i klyvningen av glykoler, alfa-hydroxikarboxylsyror och ketosyror för att ge fragmenterade aldehyder respektive karboxylsyror. Det spelar en viktig roll i haloformreaktionen för att framställa kloroform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-54-3
Molekylformel CaCl2O2
MDL-nummer MFCD00010900
InChI-nyckel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium hypochlorite
Färg White
Fysisk form Granules
Kvantitet 10 g
LEDER [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
IUPAC-namn calcium;dihypochlorite
Molekylvikt (g/mol) 142.976
Formel vikt 142.98
Utseende White granular powder
Densitet 2.35g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.