Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Hypochlorite |
| Smältpunkt | 100°C |
| Färg | Beige |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | Ca(OCl)2 |
| UN-nummer | UN1748 |
| Formel vikt | 142.98g/mol |
| Kvalitet | Technical |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |
| Visa mer |