Läs mer
Kalciumhypoklorit (teknisk kvalitet), TRC
Codice prodotto. 30336892
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Codice prodotto. Kvantitet
30336892 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30336892 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1455405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Molekylformel Ca(OCl)2
Kvantitet 5 g
Synonym Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
InChI formel InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
LEDER [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC-namn kalcium; dihypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 142.98
Formel vikt 141.8901
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.