Läs mer
Kalciumhypoklorit (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30331699
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30331699 50 g
1 options
Produktkod. 30331699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC14554050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Hypochlorite (Technical Grade)
CAS 7778-54-3
Molekylformel Ca(OCl)2
Kvantitet 50 g
Synonym Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride)
InChI formel InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
LEDER [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC-namn kalcium; dihypoklorit
Molekylvikt (g/mol) 142.98
Formel vikt 141.8901