missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chem-Lab 100ML Calcium ICP-Standard, 25g CaCO3/l in 2-5 % HNO3

Brand:  Chem-Lab CL01.0314.0100


100ML Calcium ICP-Standard, 25g CaCO3/l in 2-5 % HNO3

Produktkod. 10366892

  • 1045.00 SEK / 100ml

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Calcium standard solution 10000 µg/ml

Signalord
  • Varning

Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2

Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.

Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.