Läs mer
Kalciumgöt, 97 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381178
Change view
Kvantitet:
700 g
Förpackningsstorlek:
700g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381178 700 g 700g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11381178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010128.39
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
CAS 7440-70-2
Densitet 1.54
Kvantitet 700 g
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad bas)
Form Ingot
Molekylformel Ca
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ca]
IUPAC-namn kalcium
Molekylvikt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Formel vikt 40.078
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.