Läs mer
Kalciumjodatmonohydrat, 99+%
Produktkod. 11339287
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339287 100 g 100g
11329287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040138.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 10031-32-0 | Ca(IO3)2·H2O
Kalciumjodatmonohydrat används som oxidant tillsatt till lotioner och salvor, fungerar som antiseptisk och deodorant. Det används vid tillverkning av desinfektionsmedel och jodtillskott i djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-32-0
Molekylformel Ca(IO3)2·H2O
MDL-nummer MFCD00036265
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium iodate monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Utseende Off-white pulver
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Löslig i salpetersyra och lätt löslig i vatten. Olöslig i etanol.
Formel vikt 407,90 (389,88 Vattenlös)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.