Läs mer
Kalciumjodid, vattenfritt (99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11358037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358037 100 g 100g
11348037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022395.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Ljuskänslig och hygroskopisk | CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293,887 g/mol
Kalciumjodid, vattenfri används som läkemedel i kombinationer av övre luftvägarna, slemlösande medel. Och det används också som laboratoriekemikalier, tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-68-8
Molekylformel CaI2
Molekylvikt (g/mol) 293.887
MDL-nummer MFCD00010910
InChI-nyckel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-namn kalcium; dijodid
LEDER [Ca+2].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1100 °C
Kemiskt namn eller material Calcium iodide
Smältpunkt 784 °C
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.956
Merck Index 14,1677
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, metanol, etanol, aceton; Olöslig i eter
Formel vikt 293.89
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.