Läs mer
Kalciumjodidhydrat, Puratronic™ , 99,9965 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048649
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11366138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011117.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Kalciumjodidhydrat som används vid fotografering. Det används också i kattmat som en källa till jod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-98-7
Molekylformel CaI2
Molekylvikt (g/mol) 293.89
MDL-nummer MFCD00149622
InChI-nyckel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdijodid
LEDER [Ca++].[I-].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium iodide hydrate
Smältpunkt 42°C (decomposition)
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1677
Löslighetsinformation Freely soluble in water and alcohol
Formel vikt 293.89 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9965%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.55 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.