Läs mer
Kalciumjodid, ultratorr, 99,995 % (metallbas)
Beskrivning
Det används inom fotografering. Det används också i kattmat som en källa till jod.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulerad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1100 °C |
| Kemiskt namn eller material | Calcium iodide |
| Smältpunkt | 784 °C |
| Namnnotering | Ultratorr |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Ampull |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning