Läs mer
Kalciumjodid, ultratorr, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359788
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359788 25 g 25g
11369788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044254.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Används i kemisk forskning och som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-68-8
Molekylformel CaI2
Molekylvikt (g/mol) 293.887
MDL-nummer MFCD00010910
InChI-nyckel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-namn kalcium; dijodid
LEDER [Ca+2].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1100°C
Kemiskt namn eller material Calcium iodide
Smältpunkt 784°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1677
Löslighetsinformation Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Formel vikt 293.89
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 3.956 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.