Läs mer
Calcium Ionophore A23187 (Free Acid), Fisher BioReagents
Produktkod. 10284963
Change view
Poly Micro Tube; 1mg
Produktkod.
10284963 Poly Micro Tube; 1mg
1 options
Produktkod. 10284963 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5951
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Isolated from Streptomyces chartreusensis
This widely used ionophore increases the permeability of biological membranes for bivalent cations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Smältpunkt 182°C
Färg White
Förpackning Poly Micro Tube
Molekylformel C29H37N3O6
MDL-nummer MFCD00151202,MFCD00151202
Kvantitet 1 mg
Merck Index 15, 1642
Specifik rotation -50 to -56° (+ or -)
Synonym calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
InChI-nyckel HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
LEDER CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
IUPAC-namn 5-(methylamino)-2-{[(2S,3S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[1-oxo-1-(1H-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl]methyl}-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 523.63
PubChem CID 97043288
Formel vikt 523.6
Procent renhet 98% min.
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium ionophore A23187
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.