Läs mer
Kalcium L-laktat pentahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10666461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666461 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Produktkod. 10666461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250200010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 865717-20-0 | C6H10CaO6·5H2O | 308.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium L-lactate pentahydrate
Smältpunkt 240,0 °C
Namnnotering 98%
CAS 865717-20-0, 28305-25-1
Färg Vitt
pH 6,0 till 8,0 (5 % vattenlösning)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 97,5 % min. (på torrt ämne) (Complexometri)
Molekylformel C6H10CaO6·5H2O
MDL-nummer MFCD00287281
Beilstein 03, IV, 636
Merck Index 14, 1678
Synonym Lactic acid, calcium salt pentahydrate, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, calcium salt pentahydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 90 g/L (25 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
InChI-nyckel YNIXORYWSZWLSA-VFGZHDCSSA-N
LEDER CC(C(=O)O)O.CC(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.[Ca]
IUPAC-namn kalcium;(2S)-2-hydroxipropansyra;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 308.29
PubChem CID 131886284
Formel vikt 308.29
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 22,0 % till 27,0 %
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.