Läs mer
Kalcium L-treonat, 98 %
Produktkod. 15447579
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447579 100 g 100g
15457579 250 g 250g
15467579 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66279.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 70753-61-6 | C8H14CaO10 | 310,27 g/mol
Kalcium L-treonat är reaktant involverad i syntesen av cykliska hydroxamater och substituerade oxazinanoner och oxidativ nedbrytning för att ge oxalatkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kalcium L-treonat är
reaktant involverad i syntesen av cykliska hydroxamater och substituerade oxazinanoner och oxidativ nedbrytning för att ge oxalatkomplex.
Löslighet
Lösligt i vatten. Svårlösligt i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70753-61-6
Molekylformel C8H14CaO10
Molekylvikt (g/mol) 310.27
MDL-nummer MFCD00077882,MFCD00150824
InChI-nyckel ZJXGOFZGZFVRHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium l-threonate, l-threonic acid calcium salt, calcium 2r,3s-2,3,4-trihydroxybutanoate, calcium threonate, unii-hbb4ypo93u, hbb4ypo93u, calcium bis l-threonate, threonine, calcium salt, bis l-threonic acid calcium salt, butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt 2:1 , 2r,3s
PubChem CID 13388558
IUPAC-namn kalcium;(2R,3S)-2,3,4-trihydroxibutanoat
LEDER [Ca++].OCC(O)C(O)C([O-])=O.OCC(O)C(O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium L-threonate
Smältpunkt >300°C
Färg Brun
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formel vikt 310.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.