Läs mer
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 240°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 308.29g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |