Läs mer
Calcium Lactate Pentahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Lactate Pentahydrate |
| CAS | 5743-47-5 |
| Molekylformel | 2 C3 H5 O3 . Ca . 5 H2 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Calcium lactate pentahydrate, Calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate, Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt, hydrate (2:1:5), Lactic acid, calcium salt (2:1), pentahydrate (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1), pentahydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2 |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Ca+2].CC(O)C(=O)[O-].CC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;2-hydroxypropanoate;pentahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.294 |
| Formel vikt | 308.063 |