Läs mer
Calcium Levofolinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Levofolinate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 511.1128 |