Läs mer
Calcium Malate, TRC
Produktkod. 30338124
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30338124 250 mg
1 options
Produktkod. 30338124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC145755250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium Malate
CAS 17482-42-7
Molekylformel C4 H4 O5 . Ca
Kvantitet 250 mg
Synonym Malic acid calcium salt
InChI formel InChI=1S/C4H6O5.Ca/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+2/p-2
LEDER [Ca+2].OC(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-namn calcium;2-hydroxybutanedioate
Molekylvikt (g/mol) 172.15
Formel vikt 171.9685