missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calcium Malate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Malate |
| CAS | 17482-42-7 |
| Molekylformel | C4 H4 O5 . Ca |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Malic acid calcium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5.Ca/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+2/p-2 |
| LEDER | [Ca+2].OC(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;2-hydroxybutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.15 |
| Formel vikt | 171.9685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?