Läs mer
Mettler Toledo™ DX Serie ISE Half-Cell Kalcium Membrane Kit: DX240-Ca 2+
Produktkod. 10279201
Change view
pH-intervall:
2 till 12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10279201 2 till 12 Varje
1 options
Produktkod. 10279201 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7839.41 SEK
    6545.74 SEK / Paket med 1
    Save 1293.67 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Membran, elektrolytlösning, en identifieringsring (ID-ring) och en adapterhylsa som passar alla Mettler Toledo titreringsstativ
För kalcium ISE.
Montera membranet på skaftet på din ISE-halvcell och du har en ny ISE!
  • Mätjon: Ca -2+
  • Mätområde: 1 till 1 x 10 -6 mol/L
  • Temperaturområde: 0° till 50 °C
  • Optimalt pH-område: 2 till 12
  • Typ av membran: Polymer
  • Skaftmaterial: POM/PVC
  • Elektrolyt för referenselektrod: 3 mol/L KCI
  • ISA-lösning: 3 mol/L KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kalciummembransats
Typ av fyllningslösning 3 mol/L KCI (ISA)
För användning med (applikation) I guld Kalcium ISE
Material Membran: Polymer; Axel: POM/PVC
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Beskrivning Membransats för kalcium ISE
pH-intervall 2 till 12
Koncentration Mätområde 1 till 1 x 10-6 mol/L