Läs mer
Calcium metaborate, 99.992% (metals basis)
Produktkod. 11322088
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11322088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012988.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13701-64-9
Molekylformel B2CaO4
Molekylvikt (g/mol) 125.694
MDL-nummer MFCD00049397
InChI-nyckel ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC-namn calcium;oxido(oxo)borane
LEDER B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium metaborate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ca(BO2)2
Formel vikt 125.7
Procent renhet 99.992%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.