Läs mer
Calcium Methoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Methoxide |
| CAS | 2556-53-8 |
| Molekylformel | CH4O • 1/2(Ca) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | AKC 165, Calcium Dimethoxide |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3; |
| LEDER | [Ca].OC |
| IUPAC-namn | methanol, calcium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 52.01 |