Läs mer
Calcium molybdenum oxide, 99%
Produktkod. p-7058966
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11340278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043686.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-82-4 | CaMoO4 | 200.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-82-4
Molekylformel CaMoO4
Molekylvikt (g/mol) 200.02
MDL-nummer MFCD00015976
InChI-nyckel BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
LEDER [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium molybdenum oxide
Smältpunkt 965°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,1681
IUPAC-namn kalcium;dioxid(dioxo)molybden
Formel vikt 200.01
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 4.45 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.