Läs mer
Kalciumnitrat ACS AR Kristall, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15538694
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
POLYSTORMOR
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538694 500 g POLYSTORMOR 500g
1 options
Produktkod. 15538694 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 423604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1481.59 SEK / 500g
    Save 68.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Nitrate
Namnnotering 4-Hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Formel vikt 236.15
Kvalitet ACS
Förpackning POLYSTORMOR