Läs mer
Calcium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11320929
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320929 25 g 25g
11340929 5 g 5g
11330929 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010683.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Kalciumnitrathydrat används som ett nitratberikande salt. Det används också som en komponent i gödningsmedel, avloppsvattenrening för att förhindra lukt och insättningsaccelererande betongtillsatser. Vidare används den för regenererbara kylförpackningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35054-52-5
Molekylformel CaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 164.09
MDL-nummer MFCD00149604
InChI-nyckel ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
LEDER [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate hydrate
Smältpunkt 42°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;hydrat
Formel vikt 164.09 (Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.82 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.