Läs mer
Calcium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Produktkod. 11455250
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455250 100 g 100g
11435250 5 g 5g
11445250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044515.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35054-52-5
Molekylformel CaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 164.09
MDL-nummer MFCD00149604
InChI-nyckel ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
LEDER [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 132°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate hydrate
Smältpunkt 42°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ca(NO3)2·xH2O
UN-nummer UN1454
Merck Index 14,1682
IUPAC-namn kalciumdinitrat
Formel vikt 164.09 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Densitet 1.82 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.