Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, 97+%
Beskrivning
Kalciumnitrattetrahydrat används som ett kvävehaltigt gödningsmedel och en frätande inhibitor i dieselbränslen. Det används i växtceller för odlingsexperiment. Det används även i kylbad och avloppsvattenhantering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kalciumnitrattetrahydrat används som kvävehaltigt gödningsmedel och korrosiv inhibitor i dieselbränslen. Det används i växtceller för odlingsexperiment. Det används även i kylbad och avloppsvattenhantering.
Löslighet Lösligt i vatten
, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 132 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Smältpunkt | 43 °C till 45 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 1.82 |
| UN-nummer | UN1454 |
| Merck Index | 14,1682 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och aceton. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Calcium nitrate, tetrahydrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.