Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, 97+%
Produktkod. 11457977
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457977 500 g 500g
11354569 100 g 100g
11467977 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16645.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.58 SEK
    474.65 SEK / 500g
    Save 53.93 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Kalciumnitrattetrahydrat används som ett kvävehaltigt gödningsmedel och en frätande inhibitor i dieselbränslen. Det används i växtceller för odlingsexperiment. Det används även i kylbad och avloppsvattenhantering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumnitrattetrahydrat används som kvävehaltigt gödningsmedel och korrosiv inhibitor i dieselbränslen. Det används i växtceller för odlingsexperiment. Det används även i kylbad och avloppsvattenhantering.
Löslighet Lösligt i vatten
, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
MDL-nummer MFCD00149604
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate tetrahydrate
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och aceton.
Formel vikt 236,15 (164,09 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.82
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.