Läs mer
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| Smältpunkt | 44°C |
| pH | 4 to 7 at 20°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 236.15g/mol |
| Procent renhet | 99.0 to 103.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |